missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, TRC

Produktkod. 30180177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180177 500 mg
30179966 100 mg
30179919 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD487080500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31061-24-2
Molekylformel C5H5NO4S
Molekylvikt (g/mol) 175.16
Synonym (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)-acetic acid
LEDER OC(=O)CN1C(=O)CSC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2,4-Dioxo-thiazolidin-3-yl)acetic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5NO4S/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Formel vikt 174.9939
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.