Läs mer
(2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-yl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391333
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391333 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10391333 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42309DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS 864068-86-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C16H13NOS
MDL-nummer MFCD08060522
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2,4-diphenyl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanol
InChI-nyckel IVIJHUHOSCRMNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2,4-difenyl-l,3-tiazol-5-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 267.35
PubChem CID 7537555
Formel vikt 267.35
Procent renhet 97%