Läs mer
(2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-yl)metylaminhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767285
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10767285 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10767285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42363DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C16H15ClN2S
MDL-nummer MFCD08435866
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-yl)metanamin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 302.82
PubChem CID 18525760
Formel vikt 302.83
Procent renhet 95%