Läs mer
2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10158182
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10158182 250 mg 250mg
10789573 1 g 1g
10163724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10158182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42301CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 502935-47-9
Molekylformel C16H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 281.329
MDL-nummer MFCD07348756
InChI-nyckel KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
PubChem CID 7131193
IUPAC-namn 2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 281.33
Procent renhet 97%