Learn More
2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 281.33 |
| Procent renhet | 97% |