Läs mer
2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557304
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10557304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10297822 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42303CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 868755-57-1
Molekylformel C15H10ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 335.82
MDL-nummer MFCD08271911
InChI-nyckel AWNJOBYLGNWNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2,4-diphenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonylchloride, 2,4-diphenyl, 5-chlorosulphonyl-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18525757
LEDER ClS(=O)(=O)C1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn difenyl-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid
Formel vikt 335.83
Procent renhet 97%