Läs mer
2,4-Difenyltiazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30336404
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30336404 250 mg
1 options
Produktkod. 30336404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB432888250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid
CAS 502935-47-9
Molekylformel C16H11NO2S
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4-Diphenyl-5-thiazolecarboxylic Acid, 2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2,4-Diphenylthiazole-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H11NO2S/c18-16(19)14-13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(20-14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)
LEDER OC(=O)c1sc(nc1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 2,4-difenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 281.32