Läs mer
2,4-Disulfamyl-5-trifluoromethylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17) |
| Formel vikt | 318.9908 |