missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Disulfobenzaldehyde-2’,4’-dinitrophenylhydrazone Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Disulfobenzaldehyde-2',4'-dinitrophenylhydrazone, Disodium salt |
| CAS | 161617-43-2 |
| Molekylformel | C13 H8 N4 O10 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Disulfobenzaldehyde-2,4-Dinitrophenylhydrazone Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O10S2.2Na/c18-16(19)9-2-4-11(12(5-9)17(20)21)15-14-7-8-1-3-10(28(22,23)24)6-13(8)29(25,26)27;;/h1-7,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b14-7+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;4-[(E)-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazinylidene]methyl]benzene-1,3-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.33 |
| Formel vikt | 489.9477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?