Läs mer
2,4-Disulfobenzaldehyde-4’-nitrophenylhydrazine Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Disulfobenzaldehyde-4'-nitrophenylhydrazine Disodium Salt |
| CAS | 193149-77-8 |
| Molekylformel | C13 H9 N3 O8 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O8S2.2Na/c17-16(18)11-4-2-10(3-5-11)15-14-8-9-1-6-12(25(19,20)21)7-13(9)26(22,23)24;;/h1-8,15H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b14-8+;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | disodium;4-[(E)-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]methyl]benzene-1,3-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.34 |
| Formel vikt | 444.9626 |