missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Dithiouridine, TRC

Produktkod. 30378392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378392 250 mg
30375105 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494370250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13239-96-8
Molekylformel C9 H12 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 276.33
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dithione
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Dithiouridine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O4S2/c12-3-4-6(13)7(14)8(15-4)11-2-1-5(16)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,16,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 276.0238
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.