Läs mer
2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 870004-04-9 |
| Molekylformel | C14H19BO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h6-10H,1H2,2-5H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(C=C)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.11 |
| Formel vikt | 230.1478 |