Läs mer
2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid, TRC
Produktkod. 30388668
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30388668 10 mg
1 options
Produktkod. 30388668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89159510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid
CAS 1025962-20-2
Molekylformel C19H18N2O4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O4/c1-3-25-19(24)14-7-5-13(6-8-14)18-15(10-17(22)23)21-11-12(2)4-9-16(21)20-18/h4-9,11H,3,10H2,1-2H3,(H,22,23)
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 338.36
Formel vikt 338.1267