Läs mer
2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetic Acid |
| CAS | 1025962-20-2 |
| Molekylformel | C19H18N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4/c1-3-25-19(24)14-7-5-13(6-8-14)18-15(10-17(22)23)21-11-12(2)4-9-16(21)20-18/h4-9,11H,3,10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.36 |
| Formel vikt | 338.1267 |