Läs mer
2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzyl alcohol, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429435
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429435 5 g 5g
15419435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51932.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1244855-68-2
Molekylformel C18H22O3Si
Molekylvikt (g/mol) 314.46
MDL-nummer MFCD16251591
InChI-nyckel VPQQJIOOSRZZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-2-hydroxymethyl phenyl dimethylsilyl benzoate, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, amtsi153, 4-2-hydroxymethyl-phenyl-dimethyl-silanyl-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 71306647
IUPAC-namn ethyl 4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl]-dimethylsilyl]benzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-([4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]dimethylsilyl)benzyl alcohol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 314.46
Procent renhet 95%