missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[[4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1427571-33-2 |
| Molekylformel | C21H24N4O3 . (HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-[[[4-(ethoxyiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-[[[4-(Ethoxyiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O3.ClH/c1-4-27-20(22)14-6-9-16(10-7-14)23-13-19-24-17-12-15(21(26)28-5-2)8-11-18(17)25(19)3;/h6-12,22-23H,4-5,13H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)OCC)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[[4-(C-ethoxycarbonimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.9 |
| Formel vikt | 416.1615 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?