missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol |
| CAS | 83493-63-4 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-4-14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)9-13/h5-8,13H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1)C(C)(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?