Läs mer
2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947207 250 mg 250mg
30943494 100 mg 100mg
30943319 1 g 1g
30939340 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30947207 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD133718250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole
CAS 23491-52-3
Molekylformel C27H28N6O
MDL-nummer MFCD00166996
Kvantitet 250 mg
LEDER CN1CCN(C2=CC=C3NC(C4=CC=C5NC(C6=CC=C(OCC)C=C6)=NC5=C4)=NC3=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 452.55
Procent renhet 98%