Läs mer
2-(4-etoxifenyl)etanol, 98 %
Produktkod. 11397495
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397495 2 g 2g
11307505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05597.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 22545-15-9 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
2-(4-etoxifenyl)etanol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22545-15-9
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00016570
InChI-nyckel CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
PubChem CID 89752
IUPAC-namn 2-(4-etoxifenyl)etanol
LEDER CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 138 °C till 141 °C (8 mmHg)
Kvantitet 2 g
Beilstein 3239377
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.