Läs mer
2-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isonicotinic acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isonicotinic acid |
| CAS | 1261919-94-1 |
| Molekylformel | C6 H11 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Fluoro-2-Hydroxyphenyl)Isonicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7;/h1-5H2,(H,8,9);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)CN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 2-morpholin-4-ylacetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.617 |
| Formel vikt | 181.051 |