Läs mer
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol, 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468225
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468225 1 g 1g
15478225 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886761-80-4
Molekylformel C9H8F4O
Molekylvikt (g/mol) 208.16
MDL-nummer MFCD06660359
InChI-nyckel WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanol, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol
PubChem CID 17999363
IUPAC-namn 2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
LEDER OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.15
Procent renhet ≥90%