Läs mer
2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol |
| CAS | 22116-33-2 |
| Molekylformel | C9 H12 F N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethanol, 2-(4-Fluorobenzylamino)ethanol, 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethan-1-ol, N-(4-Fluorobenzyl)ethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-11-5-6-12/h1-4,11-12H,5-7H2 |
| LEDER | OCCNCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-fluorophenyl)methylamino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.196 |
| Formel vikt | 169.09 |