Läs mer
2-(4-fluorofenoxy)bensaldehyd, 97 %
Produktkod. 15457197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457197 250 mg 250mg
15447197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34259.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 320423-61-8 | C13H9FO2 | 216,211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320423-61-8
Molekylformel C13H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 216.211
MDL-nummer MFCD01568770
InChI-nyckel RZJFZXRBXCJPTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 2-4-fluorophenoxy benzenecarbaldehyde, 4-fluorophenoxybenzaldehyde, fluorophenoxybenzenecarbaldehyde, benzaldehyde,2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 2782988
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenoxi)bensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)OC2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 216.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.