Läs mer
2-(4-fluorofenoxi)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713873
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10713873 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10375302 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00878DA
Kemiska identifierare
CAS 54629-13-9
Molekylformel C12H8FNO3
Molekylvikt (g/mol) 233.198
MDL-nummer MFCD00833409
InChI-nyckel SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenoxi)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.2
Procent renhet 97%