Läs mer
2-(4-fluorfenyl)bensimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451789
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451789 1 g 1g
15461789 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15451789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64531.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 324-27-6
Molekylformel C13H9FN2
Molekylvikt (g/mol) 212.23
MDL-nummer MFCD00224358
InChI-nyckel FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
PubChem CID 101259
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)-lH-bensimidazol
Formel vikt 212.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.