Läs mer
2-(4-fluorfenyl)etanol, 97 %
Produktkod. 11367515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367515 25 g 25g
11357515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05618.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 7589-27-7 | C8H9FO | 140,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7589-27-7
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.16
MDL-nummer MFCD00002898
InChI-nyckel MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)etanol
LEDER OCCC1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Densitet 1.121
Kokpunkt 118 °C (20 mmHg)
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Brytningsindex 1.5065
Kvantitet 25 g
Beilstein 2354310
Formel vikt 140.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.