Läs mer
2-[(4-fluorfenyl)sulfonyl]-N'-hydroxietanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10447432
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10447432 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10498002 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10447432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08532DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Chemical Identifiers
CAS 175203-76-6
Molekylformel C8H9FN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 232.229
MDL-nummer MFCD00205110
InChI-nyckel STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 9580384
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)sulfonyl-N'-hydroxietanimidamid
LEDER C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.23
Procent renhet 97%