Läs mer
2-[(4-fluorfenyl)tio]ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10561302
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10561302 1 g 1g
10111272 10 g 10g
10001484 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10561302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09206DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 332-51-4
Molekylformel C8H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 186.2
MDL-nummer MFCD00219825
InChI-nyckel HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC-namn 2-(4-fluorfenyl)sulfanylättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel FC6H4SCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%