Läs mer
2,4-Hexadienal, predominantly trans,trans, 95%
Produktkod. 11454624
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454624 5 g 5g
11464624 25 g 25g
11474624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454624 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13200.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-83-6 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,4-hexadienal, används vid syntes av kirala cykloaddukter. 2,4-Hexadienal används som smakämne, som kemisk mellanprodukt i olika organiska syntetiska reaktioner och som råvara vid tillverkning av sorbinsyra. Det används också som vid tillverkning av polymetinfärgämnen, som en farmaceutisk intermediär vid tillverkning av mitomyciner och antihyperkolesteremik, som en inhibitor av korrosion för stål som används i oljefältsoperationer, som en monomer i reaktioner med silansammonomerer för tillverkning av polyalkenyloxisilanpolymerer och som en rökningsmedel för flyglarva från cariva.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-Hexadienal, används vid syntes av kirala cykloaddukter. 2,4-Hexadienal används som smakämne, som kemisk mellanprodukt i olika organiska syntetiska reaktioner och som råvara vid tillverkning av sorbinsyra. Det används också som vid tillverkning av polymetinfärgämnen, som en farmaceutisk intermediär vid tillverkning av mitomyciner och antihyperkolesteremik, som en inhibitor av korrosion för stål som används i oljefältsoperationer, som en monomer i reaktioner med silansammonomerer för tillverkning av polyalkenyloxisilanpolymerer och som en rökningsmedel för flyglarva från cariva.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, men lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvara under inert gas. Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, starka baser, starka oxidationsmedel. Den är stabil, brännbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-83-6
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.129
MDL-nummer MFCD00007004
InChI-nyckel BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Synonym 2,4-hexadienal, hexa-2,4-dienal, sorbaldehyde, sorbic aldehyde, trans,trans-2,4-hexadienal, 2e,4e-hexa-2,4-dienal, 2,4-hexadienal, 2e,4e, 2,4-hexadienal, e,e, 2-propyleneacrolein, 3-propyleneacrolein
PubChem CID 637564
ChEBI CHEBI:82334
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienal
LEDER CC=CC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Hexadienal
Namnnotering predominantly trans,trans
Densitet 0.871
Kokpunkt 170°C to 173°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Odör Floral
Brytningsindex 1.5386
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1698401
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation It is Insoluble in water,but soluble in ethanol.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.