Läs mer
2,4-Hexadienal, predominantly trans,trans, 95%
Beskrivning
2,4-hexadienal, används vid syntes av kirala cykloaddukter. 2,4-Hexadienal används som smakämne, som kemisk mellanprodukt i olika organiska syntetiska reaktioner och som råvara vid tillverkning av sorbinsyra. Det används också som vid tillverkning av polymetinfärgämnen, som en farmaceutisk intermediär vid tillverkning av mitomyciner och antihyperkolesteremik, som en inhibitor av korrosion för stål som används i oljefältsoperationer, som en monomer i reaktioner med silansammonomerer för tillverkning av polyalkenyloxisilanpolymerer och som en rökningsmedel för flyglarva från cariva.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,4-Hexadienal, används vid syntes av kirala cykloaddukter. 2,4-Hexadienal används som smakämne, som kemisk mellanprodukt i olika organiska syntetiska reaktioner och som råvara vid tillverkning av sorbinsyra. Det används också som vid tillverkning av polymetinfärgämnen, som en farmaceutisk intermediär vid tillverkning av mitomyciner och antihyperkolesteremik, som en inhibitor av korrosion för stål som används i oljefältsoperationer, som en monomer i reaktioner med silansammonomerer för tillverkning av polyalkenyloxisilanpolymerer och som en rökningsmedel för flyglarva från cariva.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, men lösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvara under inert gas. Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, starka baser, starka oxidationsmedel. Den är stabil, brännbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Hexadienal |
| Namnnotering | predominantly trans,trans |
| Densitet | 0.871 |
| Kokpunkt | 170°C to 173°C |
| Flampunkt | 67°C (152°F) |
| Odör | Floral |
| Brytningsindex | 1.5386 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1698401 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.