Läs mer
2,4-Hexadienoic acid, 99%
Produktkod. p-141478 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
Produktkod. 10172720
Brand: Thermo Scientific Acros 120531000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-44-1
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00002703
InChI-nyckel WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyra
LEDER C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Hexadienoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 132°C to 135°C
Färg Gräddvit eller vit
Flampunkt 127°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Merck Index 15, 8847
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Hexadienoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sorbic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.