Läs mer
2,4-Hexadiyn-1,6-diol, 97%
Produktkod. 11307506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307506 1 g 1g
11317506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09576.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3031-68-3
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00020619
InChI-nyckel JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
PubChem CID 94973
IUPAC-namn hexa-2,4-diyn-1,6-diol
LEDER C(C#CC#CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Smältpunkt 110°C to 114°C
Linjär formel HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 773791
Formel vikt 110.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.