Läs mer
2-(4-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 56395-08-5 |
| Molekylformel | C10 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Serotonin Impurity 2 (4-Hydroxyindole-3-Acetic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-8-3-1-2-7-10(8)6(5-11-7)4-9(13)14/h1-3,5,11-12H,4H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(O)c12 |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.183 |
| Formel vikt | 191.058 |