missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1216788-76-9 |
| Molekylformel | C9 2H4 H9 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11 H,4-5,10H2,1H3;1 H/i4D2,5D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.69 |
| Formel vikt | 207.0964 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?