missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN

Produktkod. 30318134
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318134 0.01 g
30316141 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318134 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND22100.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride
CAS 1216788-76-9
Molekylformel C9 2H4 H9 N O2 . Cl H
Kvantitet 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11 H,4-5,10H2,1H3;1 H/i4D2,5D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 207.69
Formel vikt 207.0964 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.