Läs mer
2-(4-Hydroxybenzoyl)bensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 85-57-4 |
| Molekylformel | C14 H10 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxybenzoyl)bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.227 |
| Formel vikt | 242.058 |