Läs mer
2-(4-Hydroxybenzoyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30401933
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30401933 500 mg
1 options
Produktkod. 30401933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949638500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-57-4
Molekylformel C14 H10 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-(4-Hydroxybenzoyl) Benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H10O4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8,15H,(H,17,18)
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 2-(4-hydroxybenzoyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 242.227
Formel vikt 242.058