missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Hydroxybenzyl)-N,5-bis-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5S)-N,5-bis(4-fluorophenyl)-5-hydroxy-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]pentanamide |
| CAS | 1197811-72-5 |
| Molekylformel | C24 H23 F2 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | C24 H23 F2 N O3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F2NO3/c25-19-6-3-17(4-7-19)23(29)14-5-18(15-16-1-12-22(28)13-2-16)24(30)27-21-10-8-20(26)9-11-21/h1-4,6-13,18,23,28-29H,5,14-15H2,(H,27,30)/t18-,23+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H](CC[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | 411.44( |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.44( |
| Formel vikt | 411.1646 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?