Läs mer
2-(4-Hydroxybutoxy)tetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(oxolan-2-yloxy)butan-1-ol |
| CAS | 64001-06-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C8 H16 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[(Tetrahydro-2-furanyl)oxy]-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c9-5-1-2-6-10-8-4-3-7-11-8/h8-9H,1-7H2 |
| LEDER | OCCCCOC1CCCO1 |
| IUPAC-namn | 4-(oxolan-2-yloxy)butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.211 |
| Visa mer |