Läs mer
2-(4-Hydroxyphenoxy-2,3,5,6-d4)-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid D4 (phenoxy-2,3,5,6-D4) |
| CAS | 127893-32-7 |
| Molekylformel | C9 2H4 H6 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 2-(4-hydroxyphenoxy-2,3,5,6-d4)- (9CI), 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid D4 (phenoxy-2,3,5,6-D4), 2-(4-Hydroxyphenoxy-2,3,5,6-d4)propanoic acid, (±)-2-(4-Hydroxyphenoxy-2,3,5,6-d4)propionic acid, O-(4-Hydroxyphenyl-d4)lactic acid, α-(p-Hydroxyphenoxy-d4)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(OC(C)C(=O)O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.198 |
| Formel vikt | 186.083 |