Läs mer
2-(4-hydroxyfenoxi)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30390477
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30390477 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30390477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8015052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid
CAS 1878-84-8
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, (4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, O-(4-Hydroxyphenyl)glycolic Acid, p-Hydroxyphenoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)COc1ccc(O)cc1
Molekylvikt (g/mol) 168.15