Läs mer
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenyl-1-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenyl-1-butanone |
| CAS | 82413-28-3 |
| Molekylformel | C16 H16 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-15(12-8-10-14(17)11-9-12)16(18)13-6-4-3-5-7-13/h3-11,15,17H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylbutan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.115 |