Läs mer
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-9-13-8-12(18)6-7-14(13)16-15(9)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8,16-18H,1H3 |
| Formel vikt | 239.0946 |