Läs mer
2-(4-hydroxyfenyl)acetamid, Mikromol™
Produktkod. 17953376
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953376 100 mg
17921196 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(4-hydroxyfenyl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 17194-82-0
Analyt- eller komponentnamn 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
LEDER NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol