Läs mer
2-(4-hydroxifenyl)-D-glycinmetylesterhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15412579
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412579 1 g 1g
15422579 5 g 5g
15432579 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65601.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57591-61-4
Molekylformel C9H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 217.65
MDL-nummer MFCD01862152
InChI-nyckel UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13215089
IUPAC-namn methyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate hydrochloride
LEDER Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 187°C to 190°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.65
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid