Läs mer
2-(4-hydroxyfenyl)etanol, 98 %
Produktkod. p-7022221
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472687 1 g 1g
11482687 5 g 5g
11492687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14891.03
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-94-0
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00002902
InChI-nyckel YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC-namn 4-(2-hydroxietyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Kokpunkt 139 °C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1859884
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.