Läs mer
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 501-94-0 |
| Smältpunkt | 91°C to 94°C |
| MDL-nummer | MFCD00002902 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.16 |
| Kvalitet | Research |