Läs mer
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| CAS | 6027-23-2 |
| Molekylformel | C10 H15 N O . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Hordenine hydrochloride (6CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Phenol, p-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), N,N-Dimethyltyramine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.69 |
| Formel vikt | 201.092 |