Läs mer
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98%
Produktkod. 11421457
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421457 10 g 10g
11431457 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24938.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-96-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-96-5
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00128847
InChI-nyckel ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
IUPAC-namn 2-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 130°C to 132°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.