missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 6448-14-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Atropic acid, p-isobutyl- (7CI,8CI), 2-(4-Isobutylphenyl)-2-propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, p-Isobutylatropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methylene-4-(2-methylpropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?